Merck
ENA964484663
Enamine
[1-(oxan-2-yl)cyclobutyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
Iupac Name
(1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)cyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H18O2/c11-8-10(5-3-6-10)9-4-1-2-7-12-9/h9,11H,1-8H2
InChI Key
LVPXLYWSIZIFLJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719419
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719419