Merck
ENA964470212
Enamine
1-oxaspiro[4.4]non-2-en-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
Iupac Name
1-oxaspiro[4.4]non-2-en-4-one
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-7-3-6-10-8(7)4-1-2-5-8/h3,6H,1-2,4-5H2
InChI Key
NCMSRVGAYGDKPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703070
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703070
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)