Merck
ENA964468311
Enamine
tert-butyl 4-(fluorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.32
MDL番号:
mp
69-70
Iupac Name
tert-butyl 4-(fluorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18FNO4S/c1-10(2,3)16-9(13)12-6-4-8(5-7-12)17(11,14)15/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
ALXDXTYJLZPTAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651095
Melting Point
69-70
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651095