Merck
ENA947417852
Enamine
4-bromo-3,3-dimethylbutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.07
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3,3-dimethylbutan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H13BrO/c1-6(2,5-7)3-4-8/h8H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
HSAPDUNTYHLOMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633891
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)