Merck
ENA947409066
Enamine
methyl 4-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 4-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,5-8)4-6(9)10-3;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
InChI Key
JNNRODZJFFKGGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396655
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396655
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)