Merck
ENA947408869
Enamine
3-amino-1-(5-chloropyridin-2-yl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.64
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-1-(5-chloropyridin-2-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c9-6-1-2-7(11-5-6)8(12)3-4-10/h1-2,5,8,12H,3-4,10H2
InChI Key
UAIKOSLVLBGNLC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-684313
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-684313
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)