Merck
ENA947399194
Enamine
1-bromo-3-(2-chloroethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.51
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-(2-chloroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrCl/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4-5H2
InChI Key
WGJAYACACWILMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-675180
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-675180
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)