Merck
ENA947397640
Enamine
2-methoxyethyl N-(chloromethyl)-N-methylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxyethyl chloromethyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C6H12ClNO3/c1-8(5-7)6(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
BIWZVFPOEHHRJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378260
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378260
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)