Merck
ENA947393621
Enamine
2-[(2-hydroxyethyl)(prop-2-yn-1-yl)amino]ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.19
MDL番号:
Iupac Name
2,2'-(prop-2-yn-1-ylazanediyl)bis(ethan-1-ol)
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-2-3-8(4-6-9)5-7-10/h1,9-10H,3-7H2
InChI Key
QJINTNRMWKIUTO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373469
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373469
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)