Merck
ENA947388090
Enamine
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-12-6-9(7-13)10(11-12)8-4-2-3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI Key
GHQGKTGUNDFKTG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78704
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78704