Merck
ENA947387276
Enamine
2-isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.25
MDL番号:
mp
27-30
Iupac Name
2-isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Inchi Code
1S/C8H11NS/c10-5-9-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-8H,1-4H2
InChI Key
RBGDFYZLQKZUCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20884
Melting Point
27-30
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20884