Merck
ENA947385819
Enamine
3-amino-3-cyclopentylpropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopentyl-beta-alanine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c9-7(5-8(10)11)6-3-1-2-4-6/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)
InChI Key
SPOIBOUMGDWHCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136530
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136530