Merck
ENA947385472
Enamine
2-chloro-N-(pentan-3-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-(1-ethylpropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-3-6(4-2)9-7(10)5-8/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
YYAHLQRUOYNTKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04408
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04408
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)