Merck
ENA946840467
Enamine
3-(2-chloro-6-fluorophenyl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.61
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-chloro-6-fluorophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H7ClFN/c10-8-4-1-5-9(11)7(8)3-2-6-12/h1,4-5H,2-3H2
InChI Key
RFRIAUVPCSRKFU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384223
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384223
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)