Merck
ENA946840035
Enamine
3-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.15
MDL番号:
Iupac Name
3-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6FN/c10-8-1-2-9-6(4-8)3-7(9)5-11/h1-2,4,7H,3H2
InChI Key
QKEOOAIHCHFCEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379159
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379159
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)