Merck
ENA946839973
Enamine
6-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yloxy)pyridine-2,3-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.32
MDL番号:
Iupac Name
6-((5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)oxy)pyridine-2,3-diamine
Inchi Code
1S/C15H17N3O/c16-13-7-8-14(18-15(13)17)19-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h5-9H,1-4,16H2,(H2,17,18)
InChI Key
HFSZPGMZPAZDTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378927
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378927