Merck
ENA946835508
Enamine
chloromethyl 2-cyclopropylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.59
MDL番号:
Iupac Name
chloromethyl 2-cyclopropylacetate
Inchi Code
1S/C6H9ClO2/c7-4-9-6(8)3-5-1-2-5/h5H,1-4H2
InChI Key
YCUKZZYRTRKHNB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-375324
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-375324
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)