Merck
ENA946832000
Enamine
2-chloro-N-(2,2-dimethylpropyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-N-neopentylacetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-7(2,3)5-9-6(10)4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI Key
BZLCOPPHWJLLPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322523
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322523
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)