Merck
ENA946831942
Enamine
3-(2-methylpropane-2-sulfonyl)propane-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.35
MDL番号:
Iupac Name
3-(tert-butylsulfonyl)propane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H17NO4S2/c1-7(2,3)13(9,10)5-4-6-14(8,11)12/h4-6H2,1-3H3,(H2,8,11,12)
InChI Key
GAPSREPXLIJFAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126591
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126591
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)