Merck
ENA946831917
Enamine
3-methylcyclohexyl methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.28
MDL番号:
Iupac Name
3-methylcyclohexyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H16O3S/c1-7-4-3-5-8(6-7)11-12(2,9)10/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
DJEAINHKOPMWTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322201
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322201