Merck
ENA946831630
Enamine
tert-butyl[(chlorosulfonyl)imino]methyl-lambda6-sulfanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.74
MDL番号:
Iupac Name
(tert-butyl-(methylene)sulfinyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H12ClNO3S2/c1-5(2,3)11(4,8)7-12(6,9)10/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
InChI Key
IOLAZEDKTAMRRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366527
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366527