Merck
ENA769517798
Enamine
2-cyclopentyl-2-oxoacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.15
MDL番号:
mp
47-48
Iupac Name
cyclopentyl(oxo)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c8-6(7(9)10)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI Key
JKWQNZHDFGTRMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57258
Melting Point
47-48
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57258