Merck
ENA769508344
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(5-bromo-6-methylpyridin-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.07
MDL番号:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl (5-bromo-6-methylpyridin-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H8BrF3N2O2/c1-5-6(10)2-3-7(14-5)15-8(16)17-4-9(11,12)13/h2-3H,4H2,1H3,(H,14,15,16)
InChI Key
XIRRNVVPCJILIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367344
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367344
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)