Merck
ENA769508321
Enamine
(E)-2-(3-chlorophenyl)ethene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.11
MDL番号:
mp
94-95
Iupac Name
(E)-2-(3-chlorophenyl)ethenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O2S/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-13(10,11)12/h1-6H/b5-4+
InChI Key
NSMOTSSAVGZLGC-SNAWJCMRSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370945
Melting Point
94-95
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370945