Merck
ENA769508114
Enamine
1-bromo-3-(2-methylpropane-2-sulfonyl)propane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.16
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-(tert-butylsulfonyl)propane
Inchi Code
1S/C7H15BrO2S/c1-7(2,3)11(9,10)6-4-5-8/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
WSGZEZOFXLQKKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365844
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365844