Merck
ENA769507700
Enamine
1,4,5-triazatricyclo[5.2.2.0,2,6]undeca-2,5-diene hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.66
MDL番号:
Iupac Name
2,5,6,7-tetrahydro-4,7-ethanopyrazolo[4,3-b]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3.ClH/c1-3-11-4-2-6(1)8-7(11)5-9-10-8;/h5-6H,1-4H2,(H,9,10);1H
InChI Key
NCCOAGVURBBHQN-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366245
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366245
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)