Merck
ENA769495692
Enamine
(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.67
MDL番号:
Iupac Name
(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClFO3S/c1-13-8-3-2-7(10)4-6(8)5-14(9,11)12/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
PNKBVDGJHIQZCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141078
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141078