Merck
ENA769494933
Enamine
6-bromo-2-fluoro-3-(trimethylsilyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.17
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2-fluoro-3-(trimethylsilyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H11BrFNSi/c1-12(2,3)6-4-5-7(9)11-8(6)10/h4-5H,1-3H3
InChI Key
LJWABYNYSGASQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303512
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303512
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)