Merck
ENA715369553
Enamine
1-(tert-butoxy)-4-ethynylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.24
MDL番号:
Iupac Name
1-tert-butoxy-4-ethynylbenzene
Inchi Code
1S/C12H14O/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)13-12(2,3)4/h1,6-9H,2-4H3
InChI Key
GMFHQLHPNOSAFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312798
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312798