Merck
ENA638599043
Enamine
(2E)-3-{[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]carbamoyl}prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.26
MDL番号:
Iupac Name
(2E)-4-{[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amino}-4-oxo-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C11H15N3O3/c1-3-14-8(2)9(7-13-14)6-12-10(15)4-5-11(16)17/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,12,15)(H,16,17)/b5-4+
InChI Key
OHRGUFUUMNGBTF-SNAWJCMRSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345462
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345462
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)