Merck
ENA638598931
Enamine
[(4-chloropyridin-2-yl)methyl](ethyl)methylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.67
MDL番号:
Iupac Name
N-[(4-chloro-2-pyridinyl)methyl]-N-methylethanamine
Inchi Code
1S/C9H13ClN2/c1-3-12(2)7-9-6-8(10)4-5-11-9/h4-6H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
MSGUCVXGQSKZBU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345138
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345138