Merck
ENA638598509
Enamine
2-[4-(chloromethyl)-1,3-oxazol-2-yl]pyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.08
MDL番号:
Iupac Name
4-(chloromethyl)-2-(pyridin-2-yl)oxazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O.ClH/c10-5-7-6-13-9(12-7)8-3-1-2-4-11-8;/h1-4,6H,5H2;1H
InChI Key
BWTKPHOADRDHAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344566
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344566