Merck
ENA638598389
Enamine
4-(dimethylamino)pentanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.66
MDL番号:
mp
75-79
Iupac Name
4-(dimethylamino)pentanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-6(8(2)3)4-5-7(9)10;/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10);1H
InChI Key
HQYQOSXVIUGSRM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343801
Melting Point
75-79
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343801