Merck
ENA638595644
Enamine
{7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.19
MDL番号:
Iupac Name
(7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H13NO/c8-5-7-3-1-6(9-7)2-4-7/h6H,1-5,8H2
InChI Key
UHVAPMHYHSSGOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-340719
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-340719