Merck
ENA638587631
Enamine
ethyl 3-cyanooxane-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.21
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-cyanotetrahydro-2H-pyran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO3/c1-2-13-8(11)9(6-10)4-3-5-12-7-9/h2-5,7H2,1H3
InChI Key
SSEJMZLSHXFKTH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318188
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)