Merck
ENA638587241
Enamine
2,7-bis(4-chlorobutoxy)quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
342.26
MDL番号:
mp
71-73
Iupac Name
2,7-bis(4-chlorobutoxy)quinoline
Inchi Code
1S/C17H21Cl2NO2/c18-9-1-3-11-21-15-7-5-14-6-8-17(20-16(14)13-15)22-12-4-2-10-19/h5-8,13H,1-4,9-12H2
InChI Key
TZMDXIUAHHJECB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322709
Melting Point
71-73
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322709
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)