Merck
ENA638586966
Enamine
rac-(2R,3S)-2-(6-methoxypyridin-3-yl)oxolan-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.15
MDL番号:
Iupac Name
(2S,3R)-2-(6-methoxypyridin-3-yl)tetrahydrofuran-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.2ClH/c1-13-9-3-2-7(6-12-9)10-8(11)4-5-14-10;;/h2-3,6,8,10H,4-5,11H2,1H3;2*1H/t8-,10+;;/m1../s1
InChI Key
BKOIPTKTVCDCNV-WAZPLGGWSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317802
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317802
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)