Merck
ENA638586271
Enamine
5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.08
MDL番号:
Iupac Name
5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3O2S/c7-5-1-2-11-6(10-5)4(3-9-11)14(8,12)13/h1-3H
InChI Key
DZUYDNXBKGPLJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195052
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195052
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)