Merck
ENA580351371
Enamine
7-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.7
MDL番号:
Iupac Name
7-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO3S/c1-15-8-5-4-7-3-2-6-12-9(7)10(8)16(11,13)14/h2-6H,1H3
InChI Key
BOYGXUWPYKJSSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319583
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319583
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)