Merck
ENA580348704
Enamine
2-amino-1,3-thiazole-5-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.2
MDL番号:
Iupac Name
2-aminothiazole-5-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C3H3FN2O2S2/c4-10(7,8)2-1-6-3(5)9-2/h1H,(H2,5,6)
InChI Key
MWYTVFPWNMCQNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306450
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306450
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)