Merck
ENA517162875
Enamine
tert-butyl 2-bromo-4-methylpentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C10H19BrO2/c1-7(2)6-8(11)9(12)13-10(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI Key
GUEMBXJPCMQKJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312636
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312636
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)