Merck
ENA517162839
Enamine
3-ethynylcyclohexan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.18
MDL番号:
Iupac Name
3-ethynylcyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H12O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,7-9H,3-6H2
InChI Key
WLEJRZPQQXAKPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312501
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312501