Merck
ENA517161957
Enamine
methyl 4-(aminomethyl)pyridine-2-carboxylate dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.1
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(aminomethyl)picolinate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.2ClH/c1-12-8(11)7-4-6(5-9)2-3-10-7;;/h2-4H,5,9H2,1H3;2*1H
InChI Key
YRZWDEKJYNLZBH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309240
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309240