Merck
ENA517161719
Enamine
methyl 2-acetylcyclopropane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-acetylcyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-4(8)5-3-6(5)7(9)10-2/h5-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
MSCQZOISCXMNDV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158018
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158018