Merck
ENA517161656
Enamine
2-iodopropanedial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.96
MDL番号:
Iupac Name
(2Z)-3-hydroxy-2-iodo-2-propenal
Inchi Code
1S/C3H3IO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H
InChI Key
CTDBHYCWOSCODO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307166
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307166
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)