Merck
ENA517161624
Enamine
3-hydrazinylphenol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.6
MDL番号:
Iupac Name
3-hydrazinophenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c7-8-5-2-1-3-6(9)4-5;/h1-4,8-9H,7H2;1H
InChI Key
IHGLIXPEEQJSDC-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306697
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306697
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)