Merck
ENA517161451
Enamine
(3-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.19
MDL番号:
Iupac Name
(3-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3O.2ClH/c1-15-7-6-14-12(15)11(13)9-4-3-5-10(8-9)16-2;;/h3-8,11H,13H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
LMHHJQXJGAVJEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310188
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)