Merck
ENA517161274
Enamine
lithium(1+) ion 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-cyanoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.13
MDL番号:
Iupac Name
lithium 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-cyanoacetate
Inchi Code
1S/C8H12N2O4.Li/c1-8(2,3)14-7(13)10-5(4-9)6(11)12;/h5H,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
JNXCSSPSSMYZAR-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307524
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307524
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)