Merck
ENA514507833
Enamine
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.23
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-methoxyethanamine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-10-8(6-9)7-4-2-3-5-7/h7-8H,2-6,9H2,1H3
InChI Key
VDYDZONULVTNGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306377
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306377