Merck
ENA514506913
Enamine
(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.6
MDL番号:
Iupac Name
(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H5ClN2O2S/c1-3(5-6-3)2-9(4,7)8/h2H2,1H3
InChI Key
PYHNPRZTIFFTDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223387
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223387
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)